Learn More
6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30942998
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30942998 1 g
30940687 100 g
30939350 25 g
30941855 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30942998 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1087011g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorobenzo[d]oxazole-2(3H)-thione
CAS 22876-20-6
Formule moléculaire C7H4ClNOS
Numéro MDL MFCD00800495
Quantité 1 g
SMILES S=C1OC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Poids moléculaire (g/mol) 185.63
Pourcentage de pureté 98%