Learn More
6-Chlorohexanoic acid, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30984360
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30984360 1 g
30984359 10 g
30973957 5 g
30978681 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30984360 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1089751g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorohexanoic acid
CAS 4224-62-8
Formule moléculaire C6H11ClO2
Numéro MDL MFCD00061103
Quantité 1 g
SMILES OC(=O)CCCCCCl
Poids moléculaire (g/mol) 150.60
Pourcentage de pureté 96%