Learn More
Acide 6-chlorohexanoïque, TRC
Code produit 30357207
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30357207 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30357207 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3685351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorohexanoic Acid
CAS 4224-62-8
Formule moléculaire C6H11ClO2
Quantité 1 g
Synonyme 6-Chlorocaproic Acid, epsilon-Chlorocaproic Acid
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
SMILES OC(=O)CCCCCCl
Nom IUPAC Acide 6-chlorochloroexénoïque
Poids moléculaire (g/mol) 150.6
Poids de la formule 150.0448