Learn More
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456047 5 g 5g
15446047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33234.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6188-25-6 | C7H5ClN2 | 152.581 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6188-25-6
Formule moléculaire C7H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 152.581
Numéro MDL MFCD05663807
Clé InChI XQEGYCZJSVFGEE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro, chloroimidazoapyridine, 6-chloranylimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroh-imidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1 pound not2-a pyridine
CID PubChem 2764328
Nom IUPAC 6-chloroimidazo[1,2 -a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 152.58
Pourcentage de pureté 97%