Learn More
Chlorure de 6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10662463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662463 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10447062 1 g Flacon en verre ambré 1g
10603455 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB05853CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 150020-64-7
Formule moléculaire C5H2Cl2N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 257.103
Clé InChI APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2799717
Nom IUPAC Chlorure 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloroimidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-5-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
Poids de la formule 257.12
Pourcentage de pureté 97%