Learn More
Chlorure de 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15438585
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité Dimensione della confezione
15438585 5 g 5g
15428585 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15438585 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33683.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les benzoylthiophènes sont des amplificateurs allostériques (AE) de l’activité agoniste du récepteur de l’adénosine A1.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau (0,26 g/l) (25°C),
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation suffisante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150020-64-7
Formule moléculaire C5H2Cl2N2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 257.103
Numéro MDL MFCD00205139
Clé InChI APRATEMYDZDYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, 6-chloroimidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro, acmc-1c5af, 6-chloroimidazo 2,1-b 1,3 thiazole-5-sulfonylchloride, 6-chloro-5-imidazo 2,1-b thiazolesulfonyl chloride, 6-chloro-imidazo 2, 1-b thiazole-5-sulfonyl chloride, imidazo 2,1-b thiazole-5-sulfonylchloride,6-chloro
CID PubChem 2799717
Nom IUPAC Chlorure 6-chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-sulfonyle
SMILES C1=CSC2=NC(=C(N21)S(=O)(=O)Cl)Cl
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Chloroimidazo[2,1-b]thiazole-5-sulfonyl chloride
Point de fusion 138°C to 140°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Poids de la formule 257.12
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.