Learn More
6-chloroindole-3-carboxaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15408508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15408508 5 g 5g
15418508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15408508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61911.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 703-82-2 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
6-Chloroindole-3-carboxaldehyde can react with dimethyldisulfane to get 6-chloro-(3-thiomethyl)-indole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-chloroindole-3-carboxaldéhyde peut réagir avec le diméthyldisulfane pour obtenir du 6-chloro-(3-thiométhyl)-indole.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 703-82-2
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.603
Numéro MDL MFCD06657152
Clé InChI CTNIXLBHXMSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroindole-3-carboxaldehyde, 6-chloro indole-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-formylindole, 6-chloro-3-indolecarboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 6-chloro, 6-chloro-1h-indole-3-carboxaldehyde, pubchem7693, acmc-209oec, ksc494c8d, 6-chloroindole-3-carbaldehyde
CID PubChem 12614669
Nom IUPAC 6-chloro-1H-indole-3-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC=C2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroindole-3-carboxaldehyde
Couleur Marron
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 179.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre