Learn More
6-chloroindole, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245541 250 mg Flacon en verre 250mg
10777792 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 331622500
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 17422-33-2
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00005681
Clé InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
CID PubChem 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nom IUPAC 6-chloro-1H-indole
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroindole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 88°C to 91°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement