Learn More
6-chloroindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460048 5 g 5g
11450048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11460048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23650.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17422-33-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17422-33-2
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00005681
Clé InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
CID PubChem 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nom IUPAC 6-chloro-1H-indole
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroindole
Point de fusion 87°C to 90°C
Quantité 5 g
Beilstein 112345
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 99%