Learn More
6-Chloroindole, TRC
Code produit 30364356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364356 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3670051G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloroindole
CAS 17422-33-2
Formule moléculaire C8 H6 Cl N
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6ClN/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H
SMILES Clc1ccc2cc[nH]c2c1
Nom IUPAC 6-chloro-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Poids de la formule 151.0189