Learn More
6-(chlorométhyl)benzothiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11946791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946791 1 g 1g
11956791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441350010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 149440-49-3
Formule moléculaire C8H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 183.66
Clé InChI WVJSICZOZHJCLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloromethyl benzo d thiazole, 6-chloromethyl benzothiazole, benzothiazole, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1,3-benzothiazole, acmc-20n5pd, 6-chloromethylbenzothiazole
CID PubChem 22905771
Nom IUPAC 6-(chlorométhyl)-1,3-benzothiazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1CCl)SC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Chloromethyl)benzothiazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 50°C to 52°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-(Chloromethyl)benzothiazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement