Learn More
6-(Chlorométhyl)uracile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489457 25 g 25g
11469457 1 g 1g
11479457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21985.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 18592-13-7 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18592-13-7
Formule moléculaire C5H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.56
Numéro MDL MFCD00010095
Clé InChI VCFXBAPEXBTNEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 6-chloromethyluracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloromethyl, 6-chloromethyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloromethyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloromethyl uracil, 6-chloromethyl-uracil, 6-chloromethyl uracil?
CID PubChem 73273
Nom IUPAC 6-(chlorométhyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES ClCC1=CC(=O)NC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Chloromethyl)uracil
Point de fusion 256°C to 258°C (decomposition)
Quantité 25 g
Poids de la formule 160.56
Pourcentage de pureté 98%