Learn More
6-chlorooxindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434217 100 g 100g
11414217 5 g 5g
11424217 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19674.22
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56341-37-8 | C8H6ClNO | 167.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56341-37-8
Formule moléculaire C8H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 167.592
Numéro MDL MFCD00209962
Clé InChI CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chlorooxindole, 6-chloroindolin-2-one, 6-chloro-2-oxindole, 6-chloro-2-indolinone, 6-chloro-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-chloro 2-oxindole, 2h-indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro, 6-chloro-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-chloroindole-2 3h-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1h-indol-2-one
CID PubChem 736344
Nom IUPAC 6-chloro-1,3-dihydroindol-2-one
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)Cl)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorooxindole
Point de fusion 195°C to 199°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté 98%