Learn More
6-Alcool chloropiperonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392306 5 g 5g
11302316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05972.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2591-25-5 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2591-25-5
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00051727
Clé InChI ADHYYNHCXPPVHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropiperonyl alcohol, 6-chloro-2h-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 6-chlorobenzo d 1,3 dioxol-5-yl methanol, 6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl methanol, 2-chlor-4,5-methylendioxy-benzylalkohol, 6-chloro-3,4-methylenedioxybenzyl alcohol, 6-chloro-2h-benzo d 1,3-dioxolen-5-yl methan-1-ol
CID PubChem 7015319
Nom IUPAC (6-chloro-1,3-benzodioxol-5-yl)méthanol
SMILES C1OC2=C(O1)C=C(C(=C2)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropiperonyl alcohol
Point de fusion 68°C to 72°C
Quantité 5 g
Beilstein 150801
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 98%