Learn More
6-Chloropurine 2’-désoxyriboside, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15476619
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15476619 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J64871.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.94€
    282.65€ / 1g
    Économisez 71.29€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4594-45-0 | C10H11ClN4O3 | 270.673 g/mol
6-Chloropurine 2'-deoxyriboside is used in the synthesis of 9-(2,3-dideoxy-2-fluoro-beta-D-threo-pentofuranosyl)adenine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-chloropurine2′-désoxyriboside est utilisée dans la synthèse de 9-(2,3-didésoxy-2-fluoro-bêta-D-thréo-pentofuranosyl)adénine.
Remarques
Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4594-45-0
Formule moléculaire C10H11ClN4O3
Poids moléculaire (g/mol) 270.673
Numéro MDL MFCD00083282
Clé InChI PGEULCIODBNODW-FSDSQADBSA-N
Synonyme 6-chloro-9-2'-deoxy-b-d-ribofuranosyl purine
CID PubChem 92132234
Nom IUPAC (2R,3R,5R)-5-(6-chloropurin-9-yl)-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-ol
SMILES C1C(C(OC1N2C=NC3=C2N=CN=C3Cl)CO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 270.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloropurine 2'-deoxyriboside
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropurine 2-deoxyriboside