Learn More
6-Chloropurine-9-bêta-D-ribofuranoside, TRC
Code produit 30368733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
500 g
Conditionnement:
1g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368733 10 g -
30364425 1 g 1g
30356572 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368733 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37990010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5399-87-1
Formule moléculaire C10 H11 Cl N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.67
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(6-chloropurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(Cl)ncnc23
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine-9-beta-D-ribofuranoside
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11ClN4O4/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(18)6(17)4(1-16)19-10/h2-4,6-7,10,16-18H,1H2/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 286.0469