Learn More
6-chloropurine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10404775 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10404775 25 g Flacon en verre 25g
10174090 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10404775 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171280250
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-42-3
Formule moléculaire C5H3ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 154.56
Numéro MDL MFCD00075825
Clé InChI ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
CID PubChem 5359277
Nom IUPAC 6-chloro-7H-purine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-chloropurine
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Orange-jaune à blanc
Analyse élémentaire (on dry substance) :
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 2163
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L water
Poids de la formule 154.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloropurine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.