Learn More
6-chloropurine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11453514
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11453514 25 g 25g
11433514 1 g 1g
11443514 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11453514 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11202.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154.557 g/mol
6-Chloropurine is used in the preparation of 9-alkylpurines through alkylation with various substituted alkyl halides in dimethyl sulfoxide. It is also used to prepare 6-succinoaminopurine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-chloropurine est utilisée dans la préparation des 9-alkylpurines par alkylation avec divers halogénures d’alkyle substitués dans du diméthylsulfoxyde. Elle est également utilisée pour préparer de la 6-succinoaminopurine.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et le formamide diméthyle.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-42-3
Formule moléculaire C5H3ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 154.557
Numéro MDL MFCD00075825
Clé InChI ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
CID PubChem 5359277
Nom IUPAC 6-chloro-7H-purine
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine
Point de fusion >300°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 5774
Merck Index 14,2161
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and dimethyl formamide.
Poids de la formule 154.56
Pourcentage de pureté 99%