Learn More
6-Chloropurine, chlorhydrate, TRC
Code produit 30368099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368099 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30368099 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3798552.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine, Hydrochloride
CAS 88166-54-5
Formule moléculaire C5 H3 Cl N4 . Cl H
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3ClN4.ClH/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;/h1-2H,(H,7,8,9,10);1H
SMILES Cl.Clc1ncnc2[nH]cnc12
Nom IUPAC 6-cloro-9H-purina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 191.018
Poids de la formule 189.981