Learn More
6-Chloropurine, MedChemExpress
Code produit 16419416
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16419416 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16419416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYY0247
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
6-Chloropurine is a building block in chemical synthesis. Intermediate in the preparation of 9-alkylpurines and 6-rnercaptopurine. Antitumor activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropurine
CAS 87-42-3
Couleur Blanc à jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H3ClN4
Quantité 100 mg
Synonyme 6-Chloro-9H-purine
Informations sur la solubilité DMSO : 27.5 mg/mL (177.92 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3 mg/mL (19.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C2NC=NC2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 154.56
Poids de la formule 154.56
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death