Learn More
6-chloropyridazin-3-amine, Thermo Scientific™, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10260395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10260395 5 g 5g
10502452 10 g 10g
10252573 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10260395 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB05877DE
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5469-69-2
Formule moléculaire C4H4ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 129.55
Numéro MDL MFCD00051506
Clé InChI DTXVKPOKPFWSFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-6-chloropyridazine, 3-pyridazinamine, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridazinamine, 6-amino-3-chloropyridazine, 6-chloro-3-aminopyridazine, 6-chloropyridazin-3-ylamine, 6-chloro-pyridazin-3-ylamine, unii-ijs443slzg, 3-chloro-6-pyridazinamine, 6-chloro-3-pyridazinylamine
CID PubChem 21643
Nom IUPAC 6-chloropyridazin-3-amine
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridazin-3-amine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 129.55
Pourcentage de pureté 97%