Learn More
6-chloropyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15481189
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15481189 1 g 1g
15401199 250 mg 250mg
15491189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15481189 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64129.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54087-03-5
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.554
Numéro MDL MFCD09832941
Clé InChI XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
CID PubChem 10796848
Nom IUPAC 6-chloropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 69°C to 70°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 1446583
Poids de la formule 141.55
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde