Learn More
6-chloropyridine-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491189 5 g 5g
15401199 250 mg 250mg
15481189 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491189 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64129.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 54087-03-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54087-03-5
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.554
Numéro MDL MFCD09832941
Clé InChI XTRLIKXVRGWTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropicolinaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarbaldehyde, 6-chloro-pyridine-2-carbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-chloro, 2-chloro-6-formylpyridine, 6-chloro-2-formylpyridine, 2-chloropyridine-6-carboxaldehyde, 6-chloro-2-pyridinecarboxaldehyde, pubchem13323, chloropyridinecarbaldehyde
CID PubChem 10796848
Nom IUPAC 6-chloropyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
Point de fusion 69°C to 70°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1446583
Poids de la formule 141.55
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre