Learn More
Acide 6-chloropyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10872431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10872431 1 g Flacon en verre 1g
10493310 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10872431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 436660010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 4684-94-0 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4684-94-0
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.56
Clé InChI ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
CID PubChem 20812
Nom IUPAC Acide 6-chloropyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162.6°C to 162.7°C
Couleur Beige à Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.