Learn More
Acide 6-chloropyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338756
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338756 5 g 5g
11348756 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19448.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4684-94-0
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD00155390
Clé InChI ZLKMOIHCHCMSFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloropicolinic acid, 2-chloro-6-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro, 2-chloropyridine-6-carboxylic acid, 6-chloro-2-picolinic acid, 6-cpa, picolinic acid, 6-chloro, 6-chloro-2-carboxy-pyridine, caswell no. 214b
CID PubChem 20812
Nom IUPAC Acide 6-chloropyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=NC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifica
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 194°C
Quantité 5 g
Beilstein 115849
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.