Learn More
6-chloropyridine-3-carbohydrazide, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10500943
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500943 10 g Flacon en verre ambré 10g
10365252 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10500943 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07126EA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 168893-66-1
Formule moléculaire C6H6ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00221429
Clé InChI BIECNFYNFQQRRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinohydrazide, 2-chloropyridine-5-carbohydrazide, 6-chloronicotinic acid hydrazide, pubchem18551, buttpark 9157-08, 2-chloro-5-hydrazinocarbonyl pyridine, 6-chloropyridine-3-carbohydrazide, 95+%, 2-chloropyridine-5-carboxylic acid hydrazide, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, hydrazide, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, hydrazide
CID PubChem 2800177
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carbohydrazide
SMILES NNC(=O)C1=CN=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chloropyridine-3-carbohydrazide
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 171.59
Pourcentage de pureté 95%