Learn More
6-chloropyridine-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10693405 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10693405 1 g Flacon en verre -
10173484 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10693405 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398100010
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23100-12-1 | C6H4ClNO | 141.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23100-12-1
Formule moléculaire C6H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 141.56
Numéro MDL MFCD03095223
Clé InChI AFWWKZCPPRPDQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chloronicotinaldehyde, 2-chloropyridine-5-carbaldehyde, 2-chloropyridine-5-carboxaldehyde, 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde, 2-chloro-5-formylpyridine, 6-chloro-pyridine-3-carbaldehyde, 6-chloro-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-chloro-5-pyridine carbaldehyde, 6-chloro-pyridin-3-carbaldehyde, 2-chloro-5-pyridinecarboxaldehyde
CID PubChem 2764053
Nom IUPAC 6-chloropyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CC(=NC=C1C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-chloropyridine-3-carboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 81°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 141.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.