Learn More
6-chloropyrimidine4- (3H)-one, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Chloro-4-pyrimidinol |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 130.53 |
| Pourcentage de pureté | 97% |