Learn More
6-chloropyrimidine-2,4-diamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10672255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10672255 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10268DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C4H5ClN4
Numéro MDL MFCD00006097
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
Clé InChI QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
Nom IUPAC 6-chloropyrimidine-2,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 144.562
CID PubChem 67432
Poids de la formule 144.56
Pourcentage de pureté 97%