Learn More
6-Chlorothiochroman-4-un, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444053 1 g 1g
11454053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444053 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10304.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 13735-12-1 | C9H7ClOS | 198.664 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13735-12-1
Formule moléculaire C9H7ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 198.664
Numéro MDL MFCD00052997
Clé InChI OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
CID PubChem 248065
Nom IUPAC 6-chloro-2,3-dihydrothiochromen-4-one
SMILES C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Chlorothiochroman-4-one
Point de fusion 65°C to 69°C
Quantité 1 g
Beilstein 124621
Poids de la formule 198.67
Pourcentage de pureté 98%