Learn More
6-Cyano-2-naphthol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Cyano-2-naphthol |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H |
| Poids de la formule | 169.0528 |