Learn More
6-Cyano-2-naphthol, TRC
Code produit 30368329
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368329 10 g 10g
30350380 1 g -
30348893 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368329 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98198010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52927-22-7
Formule moléculaire C11 H7 N O
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Nom IUPAC 6-hydroxynaphtalène-2-carbonitrile
SMILES Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyano-2-naphthol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Poids de la formule 169.0528