Learn More
6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15470307 10 mg 10mg
15480307 25 mg 25mg
15490307 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15470307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63472.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Puissant antagoniste sélectif des récepteurs kaïnate/quisqualate (non-NMDA)
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115066-14-3
Formule moléculaire C9H4N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.155
Numéro MDL MFCD00069232
Clé InChI RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
CID PubChem 3721046
ChEBI CHEBI:34468
Nom IUPAC 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6 -carbonitrile
SMILES C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Point de fusion >300°C
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Beilstein 5821072
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO to 100mM
Poids de la formule 232.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Solide