Learn More
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, TRC
Code produit 30366011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366011 25 mg -
30360253 5 mg 5mg
30357245 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366011 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98200025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115066-14-3
Formule moléculaire C9 H4 N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 232.15
Nom IUPAC 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydroquinoxaline-6-carbonitrile
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Poids de la formule 232.0233