Learn More
6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427587 1 g 1g
15437587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35854.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106850-34-4 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106850-34-4
Formule moléculaire C8H5N3
Poids moléculaire (g/mol) 143.149
Numéro MDL MFCD06659603
Clé InChI LRJOKNYELSECDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 6-cyano-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-1bu34, 6-imidazo 1,2-a pyridinecarbonitrile, imidazo 1,2-, a pyridine-6-carbonitrile, imidazo 1,2-alpha pyridine-6-carbonitrile, 6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
CID PubChem 2764471
Nom IUPAC imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES C1=CC2=NC=CN2C=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 161°C to 163°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 148.15
Pourcentage de pureté 95%