Learn More
6-Cyclohexyl-4-méthyl-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30133019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133019 1 g 1g
30003924 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133019 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9880651G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14818-35-0
Formule moléculaire C12 H16 O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.25
Synonyme 2H-Pyran-2-one, 6-cyclohexyl-4-methyl-, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
Nom IUPAC 6-cyclohexyl-4-méthylpyran-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Poids de la formule 192.115