Learn More
6-cyclohexylhexanoic Acid, TRC
Code produit 30353803
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353803 100 mg 100mg
30366938 50 mg -
30365552 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30353803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC994565100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4354-56-7
Formule moléculaire C12H22O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.3
Nom IUPAC 6-cyclohexylhexanoic acid
SMILES OC(=O)CCCCCC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-cyclohexylhexanoic Acid
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H22O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,13,14)
Poids de la formule 198.162