Learn More
6-Dehydrocortisol Acetate, TRC
Code produit 30367676
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30367676 25 mg 25mg
30359694 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30367676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22922525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21940-45-4
Formule moléculaire C23 H30 O6
Poids moléculaire (g/mol) 402.48
Synonyme Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11,17-dihydroxy-, (11β)- (9CI), Pregna-4,6-diene-3,20-dione, 11β,17,21-trihydroxy-, 21-acetate (6CI,7CI,8CI), δ6-Cortisol 21-acetate, 11β,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate
Nom IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3C=CC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-18,20,26,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Poids de la formule 402.2042