Learn More
6-Desacétyl-N-Boc Palbociclib, TRC
Code produit 30366881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30366881 1 mg 1mg
30351616 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30366881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD2887131MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 571189-65-6
Formule moléculaire C27H35N7O3
Poids moléculaire (g/mol) 505.61
Synonyme 4-[6-[(8-Cyclopentyl-5-methyl-7-oxo-7,8-dihydropyrido[2,3-d]pyrimidin-2-yl)amino]pyridin-3-yl]piperazine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester
SMILES CC1=CC(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCN(CC5)C(=O)OC(C)(C)C)ncc13
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Desacetyl-N-Boc Palbociclib
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H35N7O3/c1-18-15-23(35)34(19-7-5-6-8-19)24-21(18)17-29-25(31-24)30-22-10-9-20(16-28-22)32-11-13-33(14-12-32)26(36)37-27(2,3)4/h9-10,15-17,19H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,28,29,30,31)