Learn More
6-Despiperidinyl-6-(alogliptin-Namino-yl) Alogliptin, TRC
Code produit 30354761
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30354761 250 mg 250mg
30363301 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30354761 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD297155250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1268836-55-0
Formule moléculaire C31H30N8O4
Poids moléculaire (g/mol) 578.62
Synonyme 2-[[6-[(3R)-3-[[3-[(2-cyanophenyl)methyl]-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]methyl]-benzonitrile
Nom IUPAC (R)-2-((6-(3-((3-(2-cyanobenzyl)-1-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
SMILES C(N1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N2C[C@H](NC=3N(CC4=C(C#N)C=CC=C4)C(=O)N(C)C(=O)C3)CCC2)C5=C(C#N)C=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Despiperidinyl-6-(alogliptin-Namino-yl) Alogliptin
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C31H30N8O4/c1-35-28(40)14-26(38(30(35)42)18-23-10-5-3-8-21(23)16-32)34-25-12-7-13-37(20-25)27-15-29(41)36(2)31(43)39(27)19-24-11-6-4-9-22(24)17-33/h3-6,8-11,14-15,25,34H,7,12-13,18-20H2,1-2H3/t25-/m1/s1
Poids de la formule 578.24