Learn More
6-diamino-1-méthyluracile, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Diamino-1-methyluracil |
| CAS | 6972-82-3 |
| Formule moléculaire | C5H8N4O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5,6-Diamino-1-methyl-uracil, 3-Methyl-4,5-diaminouracil, 4,5-Diamino-3-methyluracil, 5,6-Diamino-1-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione, NSC 62597 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8N4O2/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11) |
| SMILES | NC(C(NC1=O)=O)=C(N1C)N |
| Nom IUPAC | 5,6-diamino-1-méthylpyrimidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.14 |
| Poids de la formule | 156.0647 |