Learn More
[6-(diéthylamino)-3-pyridinyl]méthanol, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10670305
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10670305 250 mg 250mg
10289742 1 g 1g
10225604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10670305 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07117CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 690632-68-9
Formule moléculaire C10H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 180.251
Numéro MDL MFCD06200887
Clé InChI OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
CID PubChem 2794793
Nom IUPAC [6-(diéthylamino)pyridine-3-yl]méthanol
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 180.25
Pourcentage de pureté 97%