Learn More
6-(Diéthylamino)-3-pyridinylaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10681825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10681825 1 g Flacon en verre ambré 1g
10370643 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10092444 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10681825 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07193DA
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 578726-67-7
Formule moléculaire C10H14N2O
Poids moléculaire (g/mol) 178.24
Numéro MDL MFCD06200894
Clé InChI PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
CID PubChem 2794806
Nom IUPAC 6-(diéthylamino)pyridine-3-carbaldéhyde
SMILES CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%