Learn More
6-(Difluoromethoxy)-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridinyl)méthyl]sulfinyl]1-méthyl-1H-benzimidazole, TRC
Code produit 30380624
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380624 50 mg
30387133 10 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380624 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45171850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 721924-06-7
Formule moléculaire C17H17F2N3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 397.4
Synonyme Pantoprazole EP Impurity
SMILES COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Poids de la formule 397.0908