Learn More
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, MedChemExpress
Code produit 16485416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485416 100 mg
16431606 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16485416 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112103
MedChemExpress 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine
Forme physique Solid
CAS 2365-40-4
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C10H13N5
Synonyme N6-(2-lsopentenyl)adenine
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 203.24
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 99.79%
Qualité Research