Learn More
6-(Dimethylamino)nicotinic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31444623
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31444623 25 g
31441265 5 g
31437830 1 g
31439803 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31444623 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10769925g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-(Dimethylamino)nicotinic acid
CAS 82846-28-4
Formule moléculaire C8H10N2O2
Numéro MDL MFCD07357408
Quantité 25 g
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=N1)C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Pourcentage de pureté 98%