Learn More
Acide 6-éthoxy-2-naphtalène-boronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit 11996011 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11996011 5 g -
11976011 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11996011 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 352525-98-5
Formule moléculaire C12H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Numéro MDL MFCD03427009
Clé InChI INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
CID PubChem 4641693
Nom IUPAC Acide (6-éthoxynaphthalen-2-yl)boronique
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 238.5°C to 243.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Ethoxy-2-naphthaleneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.