Learn More
Acide 6-Ethoxynaphthalene-2-boronique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15479647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479647 5 g 5g
15469647 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479647 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52872.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352525-98-5
Formule moléculaire C12H13BO3
Poids moléculaire (g/mol) 216.04
Numéro MDL MFCD03427009
Clé InChI INXXVGFSXYJGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-ethoxy-2-naphthaleneboronic acid, 6-ethoxynaphthalen-2-yl boronic acid, 6-ethoxynaphthalene-2-boronic acid, boronic acid, 6-ethoxy-2-naphthalenyl, 2-ethoxy-6-naphthaleneboronic acid, boronic acid, b-6-ethoxy-2-naphthalenyl, 6-ethoxy-2-naphthalenyl-boronic acid, 6-ethoxy-2, acmc-209ies, boronic acid,b-6-ethoxy-2-naphthalenyl
CID PubChem 4641693
Nom IUPAC Acide (6-éthoxynaphthalen-2-yl)boronique
SMILES CCOC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Ethoxynaphthalene-2-boronic acid
Point de fusion 240°C to 242°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 98%