Learn More
6-éthylène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Ethylchrysene |
| CAS | 2732-58-3 |
| Formule moléculaire | C20 H16 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 6-Ethyl-chrysene |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H16/c1-2-14-13-20-17-9-4-3-7-15(17)11-12-19(20)18-10-6-5-8-16(14)18/h3-13H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| Nom IUPAC | 6-éthylthysène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.341 |
| Poids de la formule | 256.125 |