Learn More
6-éthynylquinoxaline, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10644575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10644575 1 g Flacon en verre ambré 1g
10453295 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10644575 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC11747DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 442517-33-1
Formule moléculaire C10H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 154.172
Numéro MDL MFCD08435845
Clé InChI QSYDWUWZZBZOCD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18525704
Nom IUPAC 6-éthynylquinoxaline
SMILES C#CC1=CC2=NC=CN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Ethynylquinoxaline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme quinoxaline, 6-ethynyl, quinoxaline,6-ethynyl, quinoxalin-6-yl acetylene
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%